Documents
A9026
Sigma-Aldrich
Aflatoxin B2a
~90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H14O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.29
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
~90%
Température de stockage
2-8°C
Avertissement
Possibly carcinogenic.
Notes préparatoires
Chemically derived from an Aspergillus flavus metabolite
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges