Principaux documents
A8892
Sigma-Aldrich
Allyl bromide
Synonyme(s) :
3-Bromo-1-propene
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.98
Beilstein:
605308
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Densité de vapeur
4.2 (vs air)
Température d'inflammation spontanée
554 °F
Limite d'explosivité
7.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
pb
70-71 °C (lit.)
Pf
−119 °C (lit.)
Densité
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Clé InChI
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter