A6512
L-Arginine β-naphthylamide hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H21N5O.ClH/c17-14(6-3-9-20-16(18)19)15(22)21-13-8-7-11-4-1-2-5-12(11)10-13;/h1-2,4-5,7-8,10,14H,3,6,9,17H2,(H,21,22)(H4,18,19,20);1H/t14-;/m0./s1
Clé InChI
WEVOXPYVEJEKIT-UQKRIMTDSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges