78264
7-Diethylamino-3-[4-(iodoacetamido)phenyl]-4-methylcoumarin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (HPLC)
Synonyme(s) :
DCIA
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥85% (HPLC)
Forme
crystals
Fluorescence
λex 389 nm; λem 467 nm in methanol
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
CCN(CC)c1ccc2C(C)=C(C(=O)Oc2c1)c3ccc(NC(=O)CI)cc3
InChI
1S/C22H23IN2O3/c1-4-25(5-2)17-10-11-18-14(3)21(22(27)28-19(18)12-17)15-6-8-16(9-7-15)24-20(26)13-23/h6-12H,4-5,13H2,1-3H3,(H,24,26)
Clé InChI
WIXAQXKQLNRFDF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves