Principaux documents
A6251
Sigma-Aldrich
N-Acétyl-DL-tryptophane
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
N-acetyl-tryptophan
5 G
35,30 $
25 G
121,00 $
1 KG
1 970,00 $
35,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
35,30 $
25 G
121,00 $
1 KG
1 970,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.26
Beilstein:
89478
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
35,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
N-Acétyl-DL-tryptophane,
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Pf
204-206 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Mitigation of Oxidation in Therapeutic Antibody Formulations: a Biochemical Efficacy and Safety Evaluation of N-Acetyl-Tryptophan and L-Methionine.: Investigates N-Acetyl-DL-tryptophan′s role in reducing oxidative damage in antibody formulations, enhancing therapeutic efficacy (Dion et al., 2018).
  • Effect of PEGylation on performance of protein microbubbles and its comparison with lipid microbubbles.: Examines how PEGylation, in combination with N-Acetyl-DL-tryptophan, improves the stability and performance of protein microbubbles in biomedical applications (Upadhyay et al., 2017).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Takahiro Takayama et al.
Analytica chimica acta, 898, 73-84 (2015-11-04)
Chiral metabolites are found in a wide variety of living organisms and some of them are understood to be physiologically active compounds and biomarkers. However, the overall analysis of chiral metabolomics is quite difficult due to the high number of