A6237
Apyrase from potato
recombinant, expressed in Pichia pastoris, ATPase ≥1000 units/mg protein, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Apyrase from potato, Adenosine 5′-diphosphatase, Adenosine 5′-triphosphatase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in Pichia pastoris
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
ATPase activity
≥1000 units/mg protein
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable