A4111
2-AAPA hydrate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
R,R′-2-Acetylamino-3-[4-(2-acetylamino-2-carboxyethylsulfanylthiocarbonylamino)phenylthiocarbamoylsulfanyl]propionic acid hydrate, S, S′-[1,4-Phenylenebis(iminocarbonothioyl)]bis[N-acetyl-L-Cysteine] hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable