MilliporeSigma
Passer à
A2181
Acétyl-coenzyme A lithium salt
≥93% (HPLC)
Synonyme(s) :
Acétyl-CoA, Acetyl-S-CoA Li3
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
81,00 $
5 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
149,00 $
10 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
247,00 $
25 mg
Vérifier la disponibilité des articles du panier
558,00 $
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 710,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H38N7O17P3S · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
809.57 (free acid basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥93% (HPLC)
Solubility:
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
81,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C23H38N7O17P3S.3Li/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;;;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);;;/q;3*+1/p-3/t13-,16-,17-,18+,22-;;;/m1.../s1
InChI key
FTRFBNATWBKIQU-JHJDYNLLSA-K
General description
Il est recommandé de conserver cette poudre sensible à l′humidité en présence d′un déshydratant à −20 °C.
Application
L′acétyl-CoA est adapté aux essais de rapporteur CAT pour mesurer l′activité de la chloramphénicol acétyltransferase en incubant l′extrait cellulaire avec 0,1 μCi de [14C] chloramphénicol et 0,5 mM d′acétyl-CoA.
Un cofacteur essentiel dans les réactions enzymatiques de transfert de groupes acétyles.
Biochem/physiol Actions
Des altérations de ce gène codant pour l′acétyl-CoA ont été liées à la maladie d′Alzheimer et à de légers troubles cognitifs. Des anomalies de ce gène provoquent le syndrome myasthénique associé à l′apnée épisodique.
L′acétyl-CoA est un cofacteur essentiel dans les réactions enzymatiques de transfert de groupes acyles. Il est formé par la décarboxylation oxydative du pyruvate dans les mitochondries, par l′oxydation des acides gras à longue chaîne ou par la dégradation oxydative de certains acides aminés. L′acétyl-CoA est le composé de départ du cycle de Krebs (ou cycle de l′acide citrique). Il sert également de précurseur clé dans la biosynthèse des lipides et de source de tous les carbones des acides gras. L′acétyl-CoA stimule l′activité de la pyruvate carboxylase. C′est un précurseur du neurotransmetteur acétylcholine. Les histone acétylases (HAT) utilisent l′acétyl-CoA comme donneur de groupe acétyle dans les réactions d′acétylation post-traductionnelle des histones et de certaines autres protéines.
Preparation Note
L′acétyl-CoA est soluble en eau désionisée à 100 mg/ml. L′acétyl-CoA est stable dans les solutions neutres et modérément acides, mais s′hydrolyse dans les solutions alcalines et fortement acides. Les solutions aqueuses conservées en aliquotes à usage unique sont stables pendant jusqu′à deux semaines à −20 °C et jusqu′à 6 mois à −80 °C.
Préparé de façon enzymatique
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A2056B1508L2659
description
≥93% (HPLC)
description
≥93% (HPLC), powder
description
≥90%
description
≥90% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥90% (HPLC)
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Gene Information
human ... CHAT(1103), HAT1(8520), KAT2A(2648), KAT2B(8850), KAT5(10524)
mouse ... HAT1(107435), KAT2A(14534), KAT2B(18519), KAT5(81601)
rat ... HAT1(296501), KAT2A(303539), KAT2B(301164), KAT5(192218)
Gene Information
human ... CHAT(1103), HAT1(8520), KAT2A(2648), KAT2B(8850), KAT5(10524)
mouse ... HAT1(107435), KAT2A(14534), KAT2B(18519), KAT5(81601)
rat ... HAT1(296501), KAT2A(303539), KAT2B(301164), KAT5(192218)
Gene Information
-
Gene Information
-
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)