Principaux documents
L060030
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.1 M, configured for ABI
6 X 450 ML
419,00 $
6 X 200 ML
543,00 $
4 X 2.5 L
1 420,00 $
419,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
6 X 450 ML
419,00 $
6 X 200 ML
543,00 $
4 X 2.5 L
1 420,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
419,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Forme
liquid
Durée de conservation
365 days
Concentration
22.9-27.9 g/L (Iodine content, titration)
Couleur
clear, brownish solution
Compatibilité
configured for ABI
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.The product is configured for ABI 39X/3400 FormulationFormulation.
Notes préparatoires
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 77/2/21/2.54 (v/v/v/w)
Informations légales
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
6.1 °F
Point d'éclair (°C)
-14.4 °C