Documents
G5516
Sigma-Aldrich
Glycérol
for molecular biology, ≥99.0%
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09
Numéro Beilstein :
635685
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50161901
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.31
Qualité
for molecular biology
reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Limite d'explosivité
≥2.7-19.0 %
Technique(s)
MALDI-MS: suitable
cryopreservation: suitable
Impuretés
<5 ppm Iron
<5 ppm heavy metal
<5 ppm magnesium
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
Point d'ébullition
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Solubilité
water: 1 mL/mL, clear, colorless
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): <5 ppm
Application(s)
life science and biopharma
microbiology
sample preservation
Activité étrangère
DNase, RNase, NICKase, and protease, none detected
Chaîne SMILES 
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le glycérol se présente sous forme d'un liquide visqueux, incolore et inodore au goût sucré. Il est naturellement présent dans la nature ou peut être fabriqué à partir de ressources pétrochimiques. Le glycérol est utilisé dans une multitude d'applications ; c'est l'une des substances chimiques naturelles les plus utiles et les plus polyvalentes. Il peut servir d'émollient, de solvant, d'édulcorant, aussi bien dans les préparations pharmaceutiques et cosmétiques que dans les aliments ou les produits de toilette. Il est extrêmement stable et se conserve facilement à température normale. Il est en outre non irritant et n'a aucun effet néfaste sur l'environnement.
Application
Le glycérol a été utilisé :
  • comme constituant d'un milieu de montage pour l'immunofluorescence.
  • comme supplément pour la culture de Mycobacterium tuberculosis et de Mycobacterium avium.
  • comme combustible pour la conception d'une pile à biocombustible ("biofuel cell") enzymatique.
  • comme matrice composite liquide avec du 4-HCCA et de la 3-amino­quinoline pour l'analyse des glycanes neutres et acides.
  • comme matrice pour la spectrométrie de masse par bombardement atomique rapide (FAB-MS).
Le glycérol peut être utilisé comme matrice liquide pour des études de quantification par analyse MALDI (spectrométrie de masse par désorption/ionisation par impact laser assistée par matrice).
Actions biochimiques/physiologiques
Le glycérol est de nature hygroscopique et il est soluble dans l'eau grâce à ses trois groupements hydroxyle alcoolique hydrophiles. Il peut former des liaisons hydrogène aussi bien intermoléculaires qu'intramoléculaires, ce qui en fait une molécule particulièrement flexible. Son effet physiologique est lié à l'immunité cellulaire, à l'augmentation de la production d'IgG et à l'accroissement de la libération d'histamine.
Caractéristiques et avantages
La présence de nucléases et de protéases a été recherchée dans ce produit, et leur absence a été confirmée.
Autres remarques
Ce produit est exclusivement réservé à un usage en laboratoire, il ne peut être utilisé comme médicament, produit d'entretien ménager ou à d'autres fins.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
greener alternative product
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Development of glycerol/O 2 biofuel cell
Arechederra, Robert L., Becky L. Treu, and Shelley D. Minteer
Journal of Power Sources, 173 (1), 156-161 (2007)
Comparison of the sensitivities of various derivatives of oligosaccharides in LC/MS with fast atom bombardment and electrospray ionization interfaces
Suzuki, Shigeo, Kazuaki Kakehi, and Susumu Honda
Analytical Chemistry, 68 (13) , 2073-2083 (1996)
Ionic-liquid matrices for quantitative analysis by MALDI-TOF mass spectrometry
Li, Ying L., and Michael L. Gross
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 15 (12), 1833-1837 (2004)
Analysis of native milk oligosaccharides directly from thin-layer chromatography plates by matrix-assisted laser desorption/ionization orthogonal-time-of-flight mass spectrometry with a glycerol matrix
Dreisewerd, Klaus, et al
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 17(2) , 139-150 (2006)
The Future of Glycerol
Mario Pagliaro, Michele Rossi
Royal Society of Chemistry, 170-170 (2010)
Protocoles
Calcium phosphate transfection is a common method for the introduction of DNA into eukaryotic cells. This protocol can be optimized for use with a wide variety of cell types.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.