A6419
Adénosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate
microbial, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
ATP disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
microbial
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
Clé InChI
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Description générale
Application
- as a component of transfection mix for the transformation of CRISPR/Cas9 plasmid in parasites
- in inflammasome activation assays in bone marrow derived macrophages
- for the stimulation of macrophages
- in nucleotide synthesis
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)