Principaux documents
GX0185
Supelco
Glycérol
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
500 ML
234,00 $
1 L
399,00 $
4 L
1 040,00 $
20 L
3 080,00 $
234,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
234,00 $
1 L
399,00 $
4 L
1 040,00 $
20 L
3 080,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09
Beilstein:
635685
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-289-5
234,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Impuretés
≤0.003% Chlorinated compounds (as Cl)
≤0.05% Fatty acid esters (as butyric acid)
≤0.5% Water
≤2 ppm Heavy metals (as Pb)
Résidus de calcination
≤0.005%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Température de transition
flash point 199 °C
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Acrolein and glucose: To pass test
Assay (GC): 99.5% min
Chlorinated compounds (as Cl): 0.003% max
Color (APHA): 10 max
Fatty acid esters (as butyric acid): 0.05% max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 2ppm max
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Neutrality: To pass test
Residue after ignition: 0.005% max
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Sulfate (SO4): 0.001% max
Water (H2O): 0.5% max
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup