Principaux documents
T2006
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine hydrochloride
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine hydrochloride
1 G
189,00 $
5 G
551,00 $
10 G
943,00 $
189,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
189,00 $
5 G
551,00 $
10 G
943,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4CH2CH(NH2)CO2H·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
189,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
L-Tyrosine hydrochloride, ≥98% (TLC)
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
239 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
Clé InChI
JJWFIVDAMOFNPS-QRPNPIFTSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN2C(2905)
mouse ... GRIN2C(14813)
rat ... GRIN2C(24411)
Actions biochimiques/physiologiques
Tyrosine is a nonessential amino acid found in mammal, fish and birds. It participates in protein modification, such as phosphorylation, nitrosation and sulfation. It is involved in immune response regulation and prevents the generation of inflammatory cytokines and superoxide. Tyrosine serves as a precursor for epinephrine, norepinephrine, dopamine, thyroid hormones and melanin biosynthesis.[1] Tyrosine phosphorylation is associated with a number of cellular processes such as cell proliferation and migration, development of the embryo, cellular metabolism and transcription. Tyrosine phosphorylation also aids activation of the enzymatic function of a protein.[2]
Autres remarques
Amino acid precursor of dopamine and other catecholamines
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Resistance to Tyrosine Kinase Inhibitors, 37(1), 30-30 (2016)
Amino acids: metabolism, functions, and nutrition.
Wu G
Amino Acids, 37(1), 1-17 (2009)