87917
Tetramethylrhodamine ethyl ester perchlorate
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Synonyme(s) :
TMRE, TMRE perchlorate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPCE)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: soluble
alcohols: soluble
Fluorescence
λex 540 nm; λem 595 nm in DMSO
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCOC(=O)c1ccccc1-c2c3ccc(cc3[o+]c4cc(ccc24)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C26H27N2O3.ClHO4/c1-6-30-26(29)20-10-8-7-9-19(20)25-21-13-11-17(27(2)3)15-23(21)31-24-16-18(28(4)5)12-14-22(24)25;2-1(3,4)5/h7-16H,6H2,1-5H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clé InChI
NBAOBNBFGNQAEJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
The sorted cells containing TMRE perchlorate don’t interfere with the subsequent functional assays and hence are a preferred choice for the enrichment of functionally active, unbiased cell populations.
Application
TMRE perchlorate is also used to study Fullerene C 60 penetration into Leukemic Cells and the subsequent photoinduced Cytotoxic Effects.
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.