420200
JC-1
A cationic, fluorescent, carbocyanine dye that can be used as a ratiometric indicator of mitochondrial potential δΨm in cells, tissues, and isolated mitochondria.
Synonyme(s) :
JC-1, 5,5ʹ,6,6ʹ-Tetrachloro-1,1ʹ,3,3ʹ-tetraethylbenzimidazolylcarbocyanine Iodide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
red-orange
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C25H27Cl4N4.HI/c1-5-30-20-12-16(26)17(27)13-21(20)31(6-2)24(30)10-9-11-25-32(7-3)22-14-18(28)19(29)15-23(22)33(25)8-4;/h9-15H,5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
FYNNIUVBDKICAX-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Used as a ratiometric indicator of mitochondrial potential δΨm in cells, tissues, and isolated mitochondria
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Gravance, C.G., et al. 2000. Theriogenology53, 1691.
Chanda, B., and Mathew, M.K. 1999. Biochim Biophys. Acta 1416, 92.
Dedov, V.N., and Roufogalis, B.D. 1999. FEBS Lett. 456, 171.
Polla, B.S., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 6458.
White, R.J., and Reynolds, I.J. 1996. J. Neurosci. 16, 5688.
Ankacrona, M., et al. 1995. Neuron 15, 961.
Reers, M., et al. 1995. Methods Enzymol. 260, 406.
Cossarizza, A., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 197, 40.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable