83833
Ribonucléase A from bovine pancreas
90%, powder, white, ~80 U/mg
Synonyme(s) :
RNAse a, RNase A, Ribonucléase pancréatique, Ribonucléate 3′-pyrimidino-oligonucléotido-hydrolase
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
90%
Forme
powder
Activité spécifique
~80 U/mg
Poids mol.
~13,700
Mr ~13700
Couleur
white
Activité étrangère
protease ≤0.001%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- La RNase A est utilisée pour supprimer l′ARN présent dans les préparations d′ADN plasmidique et d′ADN génomique ainsi que dans les échantillons protéiques.
- Elle est également employée dans l′analyse de séquences d′ARN et les tests de protection.
- Elle a également servi d′outil dans la conception de médicaments assistée par ordinateur.
- La RNase A supporte l′analyse des séquences d′ARN.
- Elle hydrolyse l′ARN contenu dans les échantillons protéiques.
- La purification de l′ADN est supportée par la RNase A.
Caractéristiques et avantages
Définition de l'unité
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable