Principaux documents
75707
Sigma-Aldrich
Bis(2,4,6-trichlorophenyl) oxalate
BioReagent, suitable for chemiluminescence, ≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
2,4,6-Trichlorophenyl oxalate, Oxalic acid bis(2,4,6-trichlorophenyl) ester, TCPO
5 G
329,00 $
25 G
1 300,00 $
329,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
329,00 $
25 G
1 300,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H4Cl6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.90
Beilstein:
2312135
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
329,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
crystals
Pf
187-193 °C
Adéquation
suitable for chemiluminescence
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Cl)c(OC(=O)C(=O)Oc2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H4Cl6O4/c15-5-1-7(17)11(8(18)2-5)23-13(21)14(22)24-12-9(19)3-6(16)4-10(12)20/h1-4H
Clé InChI
GEVPIWPYWJZSPR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Chemiluminescence: Emission: 430 nm (reaction of TCPO with 9,10-Diphenylanthracene and H2O2)
Autres remarques
Widely used reagent for the generation of chemiluminescence with H2O2. Used for the determination of fluorescent compounds[1][2][3]; Used in the determination of H2O2 with a fluorophore[4][5]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
H Arakawa et al.
Clinical chemistry, 31(3), 430-434 (1985-03-01)
In this chemiluminescence enzyme immunoassay for thyroxin, glucose oxidase (EC 1.1.3.4) is the enzyme label and the bound and free fractions are separated by the double-antibody solid-phase technique. In the assay of enzyme activity, hydrogen peroxide generated from glucose substrate
C Molins-Legua et al.
The Analyst, 123(12), 2871-2876 (1999-08-06)
On-line automation of two different liquid chromatographic procedures, a pre-column derivatization system and a pre- and post-column system, in order to generate chemiluminescence is reported. Dansyl chloride (Dns-Cl) was used as a pre-column reagent to form fluorophores and bis(2,4,6-trichlorophenyl) oxalate
S. Kobayashi et al.
Analytical Chemistry, 52, 424-424 (1980)
W F Kline et al.
Journal of chromatography, 534, 139-149 (1990-12-14)
A sensitive (5 ng/ml) method for the determination of 4-amino-1-hydroxybutane-1,1-bisphosphonic acid in human urine is described. The procedure includes (1) the isolation of the drug from urine by co-precipitation of its calcium salt with endogenous phosphates in the presence of
G. Melbin
Journal of Liquid Chromatography, 6, 1603-1603 (1983)