264199
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene
97%
Synonyme(s) :
BPEA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 37
new score: 13
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
248-250 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)C#Cc2c3ccccc3c(C#Cc4ccccc4)c5ccccc25
InChI
1S/C30H18/c1-3-11-23(12-4-1)19-21-29-25-15-7-9-17-27(25)30(28-18-10-8-16-26(28)29)22-20-24-13-5-2-6-14-24/h1-18H
Clé InChI
ZHBOFZNNPZNWGB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.