551112
Rubrene
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
sublimed grade
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Pf
330-335 °C (lit.)
λmax
299 nm
299 nm
Fluorescence
λem 550 nm in THF
Énergie orbitale
HOMO 5.4 eV
LUMO 3.2 eV
Performance des dispositifs OLED
ITO/CuPc/NPD/Alq3:Rubrene (5%): DCM2 (2%)/Alq3/Mg:In
ITO/PEDOT:PSS/EHCz:Rubrene (1 wt%)/Cs2CO3:ITO
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccccc4)c5c(-c6ccccc6)c7ccccc7c(-c8ccccc8)c25
InChI
1S/C42H28/c1-5-17-29(18-6-1)37-33-25-13-14-26-34(33)39(31-21-9-3-10-22-31)42-40(32-23-11-4-12-24-32)36-28-16-15-27-35(36)38(41(37)42)30-19-7-2-8-20-30/h1-28H
Clé InChI
YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Organic Semiconductor Laser Materials