Principaux documents
1.93407
Supelco
Peroxyde d'hydrogène solution
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
H2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
34.01
Beilstein:
3587191
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352304
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
23.3 mmHg ( 30 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clé InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93407.0521: 500ML, Minimum order quantity: 12
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable