71770
4-Nitrophénylphosphate, Phosphate de 4-nitrophényle disodium salt hexahydrate
≥97.0% (NT)
Synonyme(s) :
4-Nitrophénylphosphate disodique, Phosphate de 4-nitrophényle disodique, 4-Nitrophénylphosphate disodique, Phosphate de 4-nitrophényle disodique hexahydrate, p-Nitrophénylphosphate, Phosphate de p-nitrophényle disodium hexahydrate, pNPP disodium hexahydrate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97.0% (NT)
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.01% free nitrophenol
Solubilité
H2O: 25 mg/mL at 20 °C, clear, yellow-green
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable