Documents
P3627
Sigma-Aldrich
Phosphatase, acide from wheat germ
≥0.4 unit/mg solid
Synonyme(s) :
(Phosphohydrolase de l'ester orthophosphorique [optimum acide]), Phosphatase acide from wheat germ
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
42010102
Nomenclature NACRES :
NA.54
Forme
powder
Activité spécifique
≥0.4 unit/mg solid
Poids mol.
58 kDa by gel filtration
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
Clé InChI
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Application
La phosphatase acide (APase) catalyse de manière non spécifique l'hydrolyse des monoesters et des anhydrides de l'acide phosphorique en phosphate inorganique. Elle permet d'étudier la production, le transport et le recyclage du phosphate ainsi que les processus de transduction métabolique et énergétique de la cellule. Le produit P3627, issu de germe de blé, a été utilisé pour étudier l'effet d'un traitement par la phosphatase sur la coloration du 3F3/2.
Actions biochimiques/physiologiques
Chez les plantes, la phosphatase acide (APase) se trouve dans le cytosol, les vacuoles et les parois cellulaires. Elle joue un rôle important dans l'acquisition du phosphate, en mobilisant les phosphates organiques du sol. La privation de phosphate déclenche la production de phosphatase acide. La phosphatase acide se forme dans l'aleurone et les tissus scutellaires durant la germination. Elle hydrolyse les phytines, l'ATP, les protéine-phosphates et les nucléotide-phosphates. Elle joue un rôle dans les réactions métaboliques générales. L'APase d'embryon de blé est constituée de quatre isoenzymes. La masse moléculaire de l'APase de germe de blé est de 58 kDa (filtration sur gel), l'optimum de pH est de 5,7, la gamme de pH s'échelonne de 4,0 à 7,0 et la température optimale est de 45 °C.
Qualité
Contient de la lipase.
Définition de l'unité
Une unité hydrolyse 1,0 μmol de p-nitrophényl-phosphate par minute, à pH 4,8 et à 37 °C.
Notes préparatoires
Préparé essentiellement selon la méthode de Singer, T. P., J. Biol. Chem., 174, 11 (1948).
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
H G Yu et al.
The Journal of cell biology, 145(3), 425-435 (1999-05-04)
We have identified a maize homologue of yeast MAD2, an essential component in the spindle checkpoint pathway that ensures metaphase is complete before anaphase begins. Combined immunolocalization of MAD2 and a recently cloned maize CENPC homologue indicates that MAD2 localizes
Zuzana Novotná et al.
FEBS letters, 554(1-2), 50-54 (2003-11-05)
Phospholipase D (PLD) forms the major family of phospholipases that was first discovered and cloned in plants. In this report we have shown, for the first time, that C2 phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (PIP2)-dependent PLD(s) from 5 day hypocotyls of Brassica oleracea associated
Yueming Liang et al.
Frontiers in microbiology, 11, 571209-571209 (2020-12-18)
phoD-harboring microorganisms facilitate mineralization of organic phosphorus (P), while their role in the regulation of soil P turnover under P-limited conditions in Pinus massoniana plantations is poorly understood. The aim of the present study was to investigate the effects of
Zhenjie Zhang et al.
International journal of biological macromolecules, 54, 136-143 (2012-12-19)
Purified Rehmannia glutinosa polysaccharide (RGP) is used as functional foods for the prevention and treatment of various diseases. In this study, we examined the effects of RGP on phenotypic and functional maturation of murine bone marrow derived Dendritic cells (BMDCs).
Behnaz Akhoundi et al.
Experimental parasitology, 133(3), 307-313 (2013-01-02)
The diagnosis of visceral leishmaniasis (VL) in humans and animal reservoir hosts is difficult, particularly in rural areas where the disease is endemic and laboratory facilities are limited. This study aimed to develop a latex agglutination test (LAT) for the
Protocoles
Enzymatic Assay of Acid Phosphatase (EC 3.1.3.2)