64948
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (HPCE)
Forme
solid
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
Fluorescence
λex 330 nm; λem 402 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
COc1ccc2C=C(C(O)=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H8O5/c1-15-7-3-2-6-4-8(10(12)13)11(14)16-9(6)5-7/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
VEEGNDSSWAOLFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.