MilliporeSigma
Passer à
36799
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
220,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.27
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6145963
220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPCE)
mp
222-224 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 409 nm; λem 473 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(O)=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H15NO4/c1-3-15(4-2)10-6-5-9-7-11(13(16)17)14(18)19-12(9)8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
WHCPTFFIERCDSB-UHFFFAOYSA-N
Application
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid (7-DCCA) may be used to study its photophysical properties in various solvents and solvent mixtures and as a fluorescent label for amine modification and protein conjugation
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Fluorescent label for amine modification and protein conjugation
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
218824693572301
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (TLC)
description
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 409 nm; λem 473 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 433 nm; λem 500 nm in 50 mM Tris pH 8.0; 40% glycerol
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble (pH ≥ 5)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥98.0% (HPCE)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥90% (HPCE)
assay
≥97.0% (HPLC)
mp
222-224 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe