60299
Potassium hexacyanoferrate(III)
BioUltra, ≥99.0% (RT)
Synonyme(s) :
Potassium ferricyanide, Red prussiate
103,00 $
About This Item
103,00 $
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.0% (RT)
Forme
crystals
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
pH
6-9 (25 °C, 1 M in H2O)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, very strong brownish-yellow
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
no transmittance (UV) in H2O at 1 M
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
Clé InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves