59085
3-Méthylbutanol
BioUltra, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
3-méthyl-1-butanol, Alcool isopentylique
137,00 $
About This Item
137,00 $
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.01% free acid (as CH3COOH)
Résidus d'évap.
≤0.003%
Indice de réfraction
n20/D 1.407
pH
5.6 (20 °C, 25 g/L)
Densité
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.06
Chaîne SMILES
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
110.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43.5 °C - closed cup