56419C
Milieu essentiel minimum d′Eagle
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
MEM
About This Item
Produits recommandés
Description
for research or for further manufacturing use
Niveau de qualité
Forme
dry powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 11 mg/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Quantité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable