SLM-244
Minimum Essential Medium Eagle complete medium
With non-essential amino acids, sodium pyruvate, L-gluamine and 10% US origin FBS, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
EMEM, MEM
283,00 $
About This Item
283,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
MEM Complete Medium, with NEAA, 1 mM sodium pyruvate, 2mM L-Glut, and 10% FBS, contains non-essential amino acids, 1mM sodium pyruvate, 2mM L-glut, and 10% U.S. origin FBS
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Qualité
Osmolality= 281-311mOsm/kg
Endotoxin= ≤2EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negative for Growth
Appearance= Orange/ Red Clear Liquid
Cell Line Tested= U-251 MG Human Glioblastoma
Clause de non-responsabilité
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable