55497
Hydroxyapatite
′fast flow′
Synonyme(s) :
Calcium phosphate hydroxide, Durapatite, Hydroxylapatite
About This Item
Produits recommandés
Capacité
0.7 mg/g, dry material binding capacity (DNA)
12 mg/g, dry material binding capacity (BSA)
Chaîne SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Clé InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves