T9698
Thioredoxin Reductase from rat liver
buffered aqueous glycerol solution, ≥100 units/mg protein (Bradford)
Synonyme(s) :
NADPH:Oxidised Thioredoxin Oxidoreductase, Thioredoxin: NADP+ Oxidoreductase
683,00 $
About This Item
683,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat liver
Niveau de qualité
Essai
≥90% (GE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
≥100 units/mg protein (Bradford)
Poids mol.
55—67 kDa
Technique(s)
activity assay: suitable
Impuretés
Glutathione reductase
Solubilité
water: soluble
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Txnrd1(58819)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.