50644
N-Glycolylneuraminic acid
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Neu5Glc, NeuNGl
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@]1(O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]1NC(=O)CO)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C11H19NO10/c13-2-5(16)8(18)9-7(12-6(17)3-14)4(15)1-11(21,22-9)10(19)20/h4-5,7-9,13-16,18,21H,1-3H2,(H,12,17)(H,19,20)/t4-,5+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
Clé InChI
FDJKUWYYUZCUJX-AJKRCSPLSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable