MilliporeSigma
Passer à
362000
N-Glycolylneuraminic Acid
Formed by the action of CMP-Neu5Ac hydroxylase. Humans are devoid of this compound due to a mutation in the human CMP-Neu5Ac hydroxylase gene that occurred after the Homo-Pan divergence.
Synonyme(s) :
N-Glycolylneuraminic Acid, NeuGc, Neu5Gc
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
507,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H19NO10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.27
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
507,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H](O)C(=O)C(=O)O)C(=O)CO
InChI
1S/C10H17NO10/c12-1-3(14)6(16)7(17)5(11-4(15)2-13)8(18)9(19)10(20)21/h3,5-8,12-14,16-18H,1-2H2,(H,11,15)(H,20,21)/t3-,5+,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
YIICUBSXBNCXHW-BOSCHMPASA-N
General description
Formed by the action of CMP-Neu5Ac hydroxylase. A major component in great ape tissues except brain; however, it is absent in man due to a mutation in the human CMP-Neu5Ac hydroxylase gene that is reported to have occurred after the Homo-Pan divergence.
Other Notes
Chou, H.H., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 11751.
Malykh, Y.N., et al. 1998. Glycoconj. J. 15, 885.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
G9793C8271110138
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
water: soluble 20 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: ≥10 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
off-white
color
white
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Glycolylneuraminic Acid
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c