44213
Thromboplastin from rabbit
Synonyme(s) :
Thromboplastin, Factor III, Thrombokinase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme
lyophilized solid
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... F3(100009127)
Application
- as a standard in tissue factor procoagulant activity assay (TF-PCA)
- in pulmonary embolism assay
- as a positive control in clotting assay using human plasma
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Reconstitution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1