30960
Deoxycholic acid
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 7-Deoxycholic acid, Desoxycholic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
ox bile
Description
anionic
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +54±1°, c = 1% in ethanol
Poids mol.
392.57 g/mol
Impuretés
≤1% cholic acid (TLC)
Pf
170-175 °C
171-174 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Informations sur le gène
human ... ATIC(471)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- a hyphal-inhibitory compound in an ex vivo assay to study the hyphal morphogenesis of Candida albicans in the gastrointestinal tract
- an internal standard to estimate the toxin concentration in the cell pellet
- a bile acid (BA) standard to quantitatively measure BA in various samples from treated mice by ultra-performance liquid chromatography triple quadrupole mass spectrometry
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable