Principaux documents
264101
Millipore
Désoxycholate de sodium
An ionic detergent for the solubilization of membrane-bound proteins.
Synonyme(s) :
Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanique sodium salt, Acide 7-désoxycholique sodium salt, Acide désoxycholique sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H39NaO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.55
Beilstein:
3581950
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Essai
≥96% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
micellar avg mol wt 1200-5000
micellar wt 1700-4200
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Nombre d'agrégation
3-12
4 - 10
Couleur
white to off-white
pKa  
6.2
CMC
2-6 mM (20-25°C)
4 - 8 mM
Solubilité
H2O: 2%, clear, colorless
Traces de cations
heavy metals: ≤20.0 ppm
HLB
16
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
Clé InChI
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Description générale
An ionic detergent for the solubilization of membrane-bound proteins (aggregation number: 4-10; CMC: 4-8 mM; micellar weight: 1700-4200; pKa 6.2). Reported to induce tyrosine phosphorylation of β-catenin and its subsequent translocation to the nucleus, promoting activation of β-catenin signaling (effective concentration 5-50 µM).
An ionic detergent for the solubilization of membrane-bound proteins. Reported to induce tyrosine phosphorylation of β-catenin and its subsequent translocation to the nucleus, promoting activation of β-catenin signaling (effective concentration 5-50 µM). Aggregation number: 4-10.
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Autres remarques
Pai, R., et al. 2004. Mol. Biol. Cell15 2156.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable