SMB00806
7-Ketodeoxycholic acid
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
3α,12α-Dihydroxy-7-oxo-5β-cholanoic acid, 7-Oxo-3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 g
pkg of 50 mg
Couleur
off-white to beige
Pf
193—198 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ketone
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C24H38O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-18,20,22,25,27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
RHCPKKNRWFXMAT-RRWYKFPJSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable