C2158000
Cholic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid, Cholanic acid
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
EP Reference Standard
Famille d'API
cholic acid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
200-201 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable