238422
2-Bromohexadecanoic acid
~97%
Synonyme(s) :
2-Bromopalmitic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
~97%
Forme
solid
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C16H31BrO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(17)16(18)19/h15H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
DPRAYRYQQAXQPE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PPARD(5467)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup