Principaux documents
568708
Sigma-Aldrich
16-Bromohexadecanoic acid
16-Bromohexadecanoic acid
≥99%
Synonyme(s) :
ψ-Bromohexadecanoic acid, 16-Bromopalmitic acid
5 G
659,00 $
659,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
659,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2(CH2)14CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
659,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99%
pb
214-217 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
68-71 °C (lit.)
70-73 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H31BrO2/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(18)19/h1-15H2,(H,18,19)
Clé InChI
PFNCOYVEMJYEED-UHFFFAOYSA-N
Application
16-Bromohexadecanoic acid can be used:
  • As a starting material in the synthesis of ceramides with ultralong chains.[1]
  • In the synthesis of 6-(nitrooxy)hexadecanoic acid intermediate, which on reacting with (L)-carnitine ethyl ester iodide gave carnitine nitro-derivatives.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis and characterization of carnitine nitro-derivatives
Piermatti O, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(3), 1444-1451 (2008)
Scalable synthesis of human ultralong chain ceramides
Opa?lka L, et al.
Organic Letters, 17(21), 5456-5459 (2015)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review