Principaux documents
15522
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-prolinol
puriss., ≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(R)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.26
Beilstein:
3650011
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
puriss.
Essai
≥99.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D +54±2°, c = 5% in methanol
Pf
59-62 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1CO
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
BFFLLBPMZCIGRM-MRVPVSSYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable