Documents
14782
Sigma-Aldrich
L-Fuculose 1-phosphate lithium salt
≥97% (TLC)
Synonyme(s) :
6-Deoxytagatose 1-phosphate lithium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13O8P · xLi+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.14 (free acid basis)
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Pureté
≥97% (TLC)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C6H13O8P/c1-3(7)5(9)6(10)4(8)2-14-15(11,12)13/h3,5-7,9-10H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)/p-2/t3-,5+,6-/m0/s1
Clé InChI
KNYGWWDTPGSEPD-LFRDXLMFSA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3