704105
Polycaprolactone
average Mn 45,000
Synonyme(s) :
Homopolymère de 2-oxépanone, Polymère de 6-caprolactone
165,00 $
About This Item
165,00 $
Produits recommandés
Forme
pellets
Niveau de qualité
Indice de fusion
1.8 g/10 min (80 °C, 44 psi)
Poids mol.
Mn 40,000-50,000
Mw 48,000-90,000
average Mn 45,000
Pf
56-64 °C
60 °C (lit.)
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Non toxique, biodégradable dans le sol, large miscibilité, compatibilité mécanique avec de nombreux polymères, et bonne adhérence à un large spectre de substrats.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.