Documents
R416088
5-(4-AMINO-2-OXOPYRIMIDIN-1(2H)-YL)-4-HYDROXY-2-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDROFURAN-3-YL DIHYDROGEN PHOSPHATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H14N3O8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.201
Numéro MDL:
Autres remarques