13767
(S)-(−)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
puriss., ≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)benzylamine, (S)-(−)-N-Benzyl-α-phenylethylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss.
Essai
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −58±2°, c = 5% in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.563 (lit.)
pb
171 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@H](NCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-13(15-10-6-3-7-11-15)16-12-14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13,16H,12H2,1H3/t13-/m0/s1
Clé InChI
ZYZHMSJNPCYUTB-ZDUSSCGKSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter