Documents
QC1450
Supelco
Chlore libre résiduel (RFC)
certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Fabricant/nom de marque
RTC QCI-012
Concentration
in H2O
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Ce "matériau de référence certifié" (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO 17034 et ISO/CEI 17025. Toutes les informations relatives à son utilisation figurent sur le certificat d′analyse.
Autres remarques
La valeur des analytes varie d′un lot à l′autre. Certains lots peuvent ne pas contenir tous les analytes.
Analyte
Description
    Residual Free Chlorine 0.5 - 3.0 mg/L
    Total Residual Chlorine 0.5 - 3.0 mg/L
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)