427470
(S)-(−)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
99%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)benzylamine, (S)-(−)-N-Benzyl-α-phenylethylamine
123,00 $
About This Item
123,00 $
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]19/D −40°, neat
Pureté optique
ee: ≥97% (HPLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.563 (lit.)
pb
171 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES
C[C@H](NCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17N/c1-13(15-10-6-3-7-11-15)16-12-14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13,16H,12H2,1H3/t13-/m0/s1
Clé InChI
ZYZHMSJNPCYUTB-ZDUSSCGKSA-N
Catégories apparentées
Application
- In one of the key synthetic steps for the preparation of a cardioprotective drug named CP-060S.[1]
- To prepare (1S,2S,3S,5R)-tert-butyl 3-[benzyl((S)-1-phenylethyl)amino]-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2-carboxylate, an intermediate used to synthesize pinane-based β- and γ-amino acids.[2]
- To prepare urea derivatives as potent antimicrobial agents.[3]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter