10939
N-Heptanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
N-Heptanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder with small lumps
Couleur
white to faintly brown
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-2-3-4-5-6-10(13)12-9-7-8-15-11(9)14/h9H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
FTMZLSDESAOPSZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable