MilliporeSigma
Passer à
07077
N-(p-Coumaroyl)-L-homoserine lactone
≥94% (HPLC)
Synonyme(s) :
p-Coumaroyl (S)-(−)α-amino-γ-butyrolactone, pC-HSL
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
453,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H13NO4
Poids moléculaire :
247.25
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
453,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -23.0±3.0°, c = 1% in ethanol
color
white to off-white
mp
201.2 °C
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C13H13NO4/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(16)14-11-7-8-18-13(11)17/h1-6,11,15H,7-8H2,(H,14,16)/b6-3+/t11-/m0/s1
InChI key
CCIXZFJYFQJTGK-GQOHGMTASA-N
Application
N-(p-Coumaroyl)-L-homoserine lactone, or pC-HSL, can be used to study microbiology, quorum sensing and signaling compounds. pC-HSL has been used to study the activity of the Rhodopseudomonas palustris p-coumaroyl-homoserine lactone-responsive transcription factor RpaR.
Biochem/physiol Actions
New type of bacterial, quorum sensing signal compound[1]. Quorum sensing mechanism has been investigated in Rhodopseudomonas palustris, but the signal compound has been discovered in other bacteria such as Bradyrhizobium sp. or Silicibacter pomeroyi.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A44509237817729698
form
powder
form
crystalline
form
solid
form
crystals
assay
≥94% (HPLC)
assay
99%
assay
99%
assay
97%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
201.2 °C
mp
220-225 °C (lit.)
mp
91 °C (lit.)
mp
89-93 °C
optical activity
[α]/D -23.0±3.0°, c = 1% in ethanol
optical activity
-
optical activity
[α]25/D −49.8°, c = 2 in H2O
optical activity
[α]22/D +50.0°, c = 0.5 in H2O
color
white to off-white
color
white to light yellow
color
-
color
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe