17247
N-Dodecanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
N-Lauroyl-DL-homoserine lactone
332,00 $
About This Item
332,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
N-Dodecanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white to faint beige
Pf
114-117 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
WILLZMOKUUPJSL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable