Principaux documents
802492
Sigma-Aldrich
Glycerol carbonate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one-2-13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC3H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.08
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OCC(O1)CO[13C]1=O
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup